Learn More
DWK Life Sciences Pipette volumétrique, en verre sodocalcique, classe AS, impression à diffusion ambrée, avec certificat de lot et certificat de conformité
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les pipettes sont utilisées pour réaliser des mesures et des décantations précises des liquides. Les pipettes à bulbe ne permettent le remplissage que de certaines quantités. Le réglage permet de drainer (Ex) pour une température de référence de +20°C. Les tolérances de teneur en volume des pipettes étalonnables correspondent aux limites d’erreur des réglementations allemandes relatives aux poids et mesures ainsi qu’aux normes ISO et DIN. Les pipettes sont fabriquées en verre sodocalcique et sont conformes à la classe AS. L’échelle est imprimée en couleur ambre. Les pipettes avec un numéro de lot et une précision de classe AS sont fournies avec un certificat de lot. Ce certificat documente la valeur moyenne obtenue à partir de la mesure du lot en question, de l’écart-type et du jour d’émission. Les certificats de lot peuvent également être récupérés en ligne. Le numéro de lot se compose de quatre chiffres. Les deux premiers chiffres indiquent l’année de production et les deux numéros suivants indiquent le lot, par exemple : 18.01.
- L’étalonnage est basé sur le volume versé (Ex) à une température de référence de +20°C
- Le soufflage permet de maintenir et de distribuer différentes quantités de liquides en portions de même taille
- Impression ambrée vitrifiée très résistante
- Les tolérances de teneur en volume sont conformes à la précision de classe AS
Spécification
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Verre sodocalcique |
À utiliser avec (application) | Mesure et décantation précises de liquides ; mesure volumétrique ; prélèvement et distribution d’une quantité totale définie |
Quantité | 12/boîte |
Tolérance | ±0,01 ml |
Couleur | Orange |
Volume (métrique) | 2 ml |
Longueur (métrique) | 350 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.