missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
von Willebrand Factor / Factor VIII Related-Ag Mouse, Clone: IIIE2.34, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: EnquireBio 7450-MSM4-P1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| von Willebrand Factor / Factor VIII Related-Ag | |
| Cytoplasmic | |
| IIIE2.34 | |
| Unconjugated | |
| NP_000543 | |
| Mouse | |
| 250kDa | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 7450 | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide | |
| VWF | |
| Recombinant human vWF fragment spanning aa 845-949 | |
| HUVEC cells or Tonsil | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu