Learn More
Heathrow Scientific™ Mélangeur Vortex, bleu
L’agitateur vortex est une unité polyvalente et ultra pratique. Ce mélangeur vortex élégant et moderne est capable de répondre aux exigences de mélange des tubes à essai les plus appréciés utilisés dans les laboratoires d’aujourd’hui sans obligation d’échanger les unités de tête de mélange.
352.00€ - 383.00€
Spécification
Orbite | 3,7 mm |
---|---|
Capacité de charge (métrique) | 135 g |
Vitesse de rotation | 1 000 à 3 000 tr/min |
Capacité de tube | 50 ml, 15 ml, 1,5/2 ml, 0,5 ml et 0,2 ml |
Type de produit | Unité vortex |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15599811
|
Heathrow Scientific™
HS120212 |
CE | 220/240 V, 50/60 Hz, 40 W |
352.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15509821
|
Heathrow Scientific™
HS120214 |
Prise UK | 220/240 V, 50/60 Hz, 40 W |
383.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
La conception innovante utilise au maximum l’espace disponible, en prévoyant des fentes de maintien pour pas moins de six tailles différentes de tubes et une plaque d’essai standard, tandis que la zone de tampon centrale peut être utilisée pour le mélange rapide manuel d’une vaste gamme de tubes et de récipients.- Corps en ABS durable pour résister aux produits chimiques les plus couramment utilisés et facile à nettoyer
- Pieds stables en élastomère, qui permettent d’amortir les vibrations et d’empêcher tout mouvement pendant le fonctionnement
- La tête innovante peut être retirée à des fins de nettoyage
- Brevet américain de conception n° D787.085, brevet d’utilité américain n°°9895670
Spécification
3,7 mm | |
1 000 à 3 000 tr/min | |
Unité vortex | |
50/60 Hz | |
7,41 in | |
6,7 x 7,5 in | |
19,7 cm | |
5,51 in | |
140 mm | |
4,5 in | |
11,43 cm | |
5 kg | |
3,93 kg | |
1 cordon d’alimentation CA, 1 tête de mélange, 3 cordons de rétention élastiques, 3 tampons centraux | |
3 modes : 1 000, 2 000 et 3 000 tr/min |
135 g | |
50 ml, 15 ml, 1,5/2 ml, 0,5 ml et 0,2 ml | |
4.8 oz. | |
Base ABS, plateforme en nylon | |
19 cm | |
7.68 in | |
6,7 po | |
17,1 cm | |
6.67 in | |
17,1 cm | |
11,12 lb | |
8.66 lb | |
Bleu | |
Sans balais | |
5 ans |