Learn More
Heathrow Scientific™ Mélangeur Vortex, bleu
L’agitateur vortex est une unité polyvalente et ultra pratique. Ce mélangeur vortex élégant et moderne est capable de répondre aux exigences de mélange des tubes à essai les plus appréciés utilisés dans les laboratoires d’aujourd’hui sans obligation d’échanger les unités de tête de mélange.
Marque: Heathrow Scientific™ HS120214
220.21 EUR valable jusqu'au 2025-12-20
Utilisez le code promo "24121" pour bénéficier de cette offre.
Description
La conception innovante utilise au maximum l’espace disponible, en prévoyant des fentes de maintien pour pas moins de six tailles différentes de tubes et une plaque d’essai standard, tandis que la zone de tampon centrale peut être utilisée pour le mélange rapide manuel d’une vaste gamme de tubes et de récipients.- Corps en ABS durable pour résister aux produits chimiques les plus couramment utilisés et facile à nettoyer
- Pieds stables en élastomère, qui permettent d’amortir les vibrations et d’empêcher tout mouvement pendant le fonctionnement
- La tête innovante peut être retirée à des fins de nettoyage
- Brevet américain de conception n° D787.085, brevet d’utilité américain n°°9895670
Spécification
3,7 mm | |
1 000 à 3 000 tr/min | |
220/240 V | |
0,4 A | |
Unité vortex | |
SGS-US-C, CE, CB Scheme, RoHS 2, PSE et DEEE | |
50/60 Hz | |
7,41 in | |
6,7 x 7,5 in | |
7.68 in | |
6,7 po | |
17,1 cm | |
6.67 in | |
17,1 cm | |
11,12 lb | |
8.66 lb | |
Bleu | |
Mélangeur vortex 220/240 V, prise UK | |
Tubes, plaques de dosage | |
Sans balais | |
5 ans |
135 g | |
220/240 V, 50/60 Hz, 40 W | |
44 W | |
50 ml, 15 ml, 1,5/2 ml, 0,5 ml et 0,2 ml | |
4.8 oz. | |
Prise UK | |
Base ABS, plateforme en nylon | |
19 cm | |
6,7 x 7,5 x 7,8 in | |
19,7 cm | |
5,51 in | |
140 mm | |
4,5 in | |
11,43 cm | |
5 kg | |
3,93 kg | |
Curseur à 3 positions (en haut) intermittent, (au milieu) désactivé, (en bas) continu | |
HS120214 | |
1 cordon d’alimentation CA, 1 tête de mélange, 3 cordons de rétention élastiques, 3 tampons centraux | |
3 modes : 1 000, 2 000 et 3 000 tr/min |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Soldes de fin d'année sur les équipements
Ne manquez pas nos soldes de fin d'année : économisez jusqu'à 50% sur les équipements et instruments de laboratoire haut de gamme.Code promotionnel: 24121Expire: 2025-12-20
Jours
116Heures
6Minutes
45Secondes
52Nouvelle offre Économisez jusqu'à 50%