missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VPREB3 Antibody (OTI1A3) [DyLight 594], Novus Biologicals™

Code produit 30680734 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30680734 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30680734 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP345027DL594

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

VPREB3 Monoclonal antibody specifically detects VPREB3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène VPREB3
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI1A3
Conjugué DyLight 594
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène N27C7-2, pre-B lymphocyte 3,8HS20, pre-B lymphocyte gene 3, pre-B lymphocyte protein 3, Protein VPreB3
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 48-123 of human VPREB3 (NP_037510) produced in E.coli.
Méthode de purification >95%
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 29802
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.