missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VPS13C Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | VPS13C |
|---|---|
| Concentration | 333 μg/mL |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16826215
|
Proteintech
28676-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16816215
|
Proteintech
28676-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The VPS13C antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human VPS13C. This antibody recognizes human, mouse antigen. The VPS13C antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
| VPS13C | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human, Mouse | |
| IgG |
| 333 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| 54832 | |
| Primary |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit