Learn More
VPS16 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | VPS16 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16837754
|
Proteintech
17776-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16827754
|
Proteintech
17776-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Vesicle mediated protein sorting plays an important role in segregation of intracellular molecules into distinct organelles. In yeast, Vps proteins are involved in the trafficking of endocytic and biosynthetic proteins to the vacuole, which functionally resembles the lysosome of higher organisms. Human VPS16 is the homolog of yeast class C Vps16 protein. VPS16 may play a role in vesicle-mediated protein trafficking to lysosomal compartments and in membrane docking/fusion reactions of late endosomes/lysosomes.Spécification
VPS16 | |
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q920Q4, Q9H269 | |
296159, 64601, 80743 | |
VPS16 Fusion Protein Ag12202 | |
Primary | |
-20°C | |
VPS16 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
hVPS16, VPS16 | |
VPS16 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |