missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VPS25 Antibody (2E5-2B9), Novus Biologicals™

Code produit 18589721 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18589721 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18589721 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00084313M01

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

VPS25 Monoclonal antibody specifically detects VPS25 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène VPS25
Applications Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Sandwich ELISA
Classification Monoclonal
Clone 2E5-2B9
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Sandwich ELISA
Formule In 1x PBS, pH 7.4
Numéro d’ordre du gène AAH06282
Alias de gène Dermal papilla-derived protein 9, DERP9, DERP9hVps25, EAP20, EAP20FAP20, ELL-associated protein of 20 kDa, ESCRT-II complex subunit VPS25, FAP20, MGC10540, vacuolar protein sorting 25 (yeast), vacuolar protein sorting 25 homolog (S. cerevisiae), vacuolar protein-sorting-associated protein 25
Espèces hôtes Mouse
Immunogène MGC10540 (AAH06282, 1 a.a. ∽ 176 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MAMSFEWPWQYRFPPFFTLQPNVDTRQKQLAAWCSLVLSFCRLHKQSSMTVMEAQESPLFNNVKLQRKLPVESIQIVLEELRKKGNLEWLDKSKSSFLIMWRRPEEWGKLIYQWVSRSGQNNSVFTLYELTNGEDTEDEEFHGLDEATLLRALQALQQEHKAEIITVSDGRGVKFF
Méthode de purification IgG purified
Quantité 0.1 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 84313
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.