missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VPS45 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Code produit 18535720 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 488
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18535720 0.1 mL, Alexa Fluor 488
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18535720 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298574AF488

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

VPS45 Polyclonal antibody specifically detects VPS45 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène VPS45
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 488
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène H1, H1VPS45, hlVps45, h-vps45, leucocyte vacuolar protein sorting 45, vacuolar protein sorting 45 homolog (S. cerevisiae), vacuolar protein sorting 45A, vacuolar protein sorting 45A (yeast homolog), vacuolar protein sorting 45A (yeast), vacuolar protein sorting-associated protein 45, VPS45A, VPS45AVPS54A, VPS45B, VSP45, VSP45A
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human VPS45 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cellular Markers, Golgi Apparatus Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 11311
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.