missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VSTM1 Antibody (01), DyLight 680 , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-06135FR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
VSTM1 Monoclonal antibody specifically detects VSTM1 in Human samples. It is validated for ELISA
Spécification
| VSTM1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| LAIR homolog, MGC119160, MGC119161, OSCAR-like transcript-1, signal inhibitory receptor on leukocytes-1, SIRL1, UNQ3033, V-set and transmembrane domain containing 1, V-set and transmembrane domain-containing protein 1 | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human VSTM1 (Q6UX27-16; Met1-Thr135). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| 01 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 284415 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu