missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VSTM5 Antibody (2696A), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™

Code produit 30032673 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30032673 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30032673 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB10872PECY55

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

VSTM5 Monoclonal antibody specifically detects VSTM5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène VSTM5
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 2696A
Conjugué PE-Cyanine5.5
Dilution Flow Cytometry
Formule PBS
Alias de gène C11orf90, V-set and transmembrane domain containing 5, V-set and transmembrane domain-containing protein 5
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Human embryonic kidney cell HEK293-derived human VSTM5, Met1-His147, Accession # NP_001138343
Méthode de purification Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 387804
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.