Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Vulcanus
Botte de soudeur conçue spécifiquement pour travailler avec le métal à des températures extrêmes. Le rabat au-dessus du pied ne permet aucune entrée pour les étincelles ou les éclats.
Marque:  Emma Safety Footwear MM53984848
Informations supplémentaires : Poids : 2.25600kg
Code produit. 15928711
  • 134.62€ / 1 paire
Expédition estimée: 30-07-2024
Description
  • Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
  • Construction en cuir pleine fleur
  • Semelle extérieure GripForce™ Duo résistante à la chaleur
  • Rabat au-dessus du pied Velcro
  • Sanitized
Spécification
Spécification
EN ISO 20345:2011
Vulcanus
Cuir
Noir
Argent désinfecté Nappa pleine fleur / Hydro-Tec™
48