Learn More
VXN Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00€ - 593.00€
Spécification
| Antigène | C8orf46 |
|---|---|
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18228614
|
Novus Biologicals
NBP2-57933 |
100 μL |
593.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18665226
|
Novus Biologicals
NBP2-57933-25ul |
25 μL |
369.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
VXN Polyclonal specifically detects VXN in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Spécification
| C8orf46 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| 254778 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:QGAEASLPLTGSASCGVPGILRKMWTRHKKKSEYVGATNSAFEA | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| chromosome 8 open reading frame 46, hypothetical protein LOC254778, MGC33510 | |
| C8ORF46 | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only