missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VZV Glycoprotein B Antibody [mFluor Violet 500 SE] - (Oka vaccine), Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-43770MFV500
436.93 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
VZV Glycoprotein B Polyclonal antibody specifically detects VZV Glycoprotein B in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
| VZV Glycoprotein B | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, ELISA | |
| chicken pox, gB, gp140-62, gpII, ORF 31, varicella zoster, VZV | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Varicella Zoster Virus Glycoprotein B (Oka vaccine) (Uniprot#: Q4JR05) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu