Learn More
Köttermann Armoire murale
Créez un espace de stockage supplémentaire dans n’importe quel laboratoire grâce à cette armoire murale.
Marque: Köttermann 307-00063
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 23.95560kg
Description
- Espace de stockage discret
- Porte verrouillable
- Fabriqué en acier revêtu d’époxy durable
Spécification
366 x 600 x 780 mm | |
Aucun | |
1 | |
Revêtement époxy | |
1 | |
Acier |
À droite | |
À charnières | |
Armoire avec montage mural | |
Oui | |
Blanc |