Learn More
Köttermann Armoire murale
Créez un espace de stockage supplémentaire dans n’importe quel laboratoire grâce à cette armoire murale.
358.17€ - 414.79€
Spécification
Type de hotte | Armoire avec montage mural |
---|---|
Type de porte | À charnières |
Finition | Revêtement époxy |
Côté charnière | À droite |
Mécanisme de verrouillage | Oui |
Code produit | Marque | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17332099
|
Köttermann
307-00053 |
366 x 600 x 480 mm |
358.17€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17342099
|
Köttermann
307-00058 |
366 x 600 x 630 mm |
381.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17352099
|
Köttermann
307-00063 |
366 x 600 x 780 mm |
414.79€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Espace de stockage discret
- Porte verrouillable
- Fabriqué en acier revêtu d’époxy durable
Spécification
Armoire avec montage mural | |
Revêtement époxy | |
Oui | |
Aucun | |
Blanc |
À charnières | |
À droite | |
1 | |
1 | |
Acier |