Learn More
Macherey-Nagel™ Tampons de lavage pour kits d’ARN NucleoSpin™
Tampon de lavage supplémentaire utilisé pour laver la membrane de silice dans les kits d’ARN NucleoSpin™ lors de la purification de l’ARN total.
Marque: Macherey-Nagel™ 740364.80
Informations supplémentaires : Poids : 0.08000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Description
- Pour une utilisation avec les kits d’ARN NucleoSpin, notamment : Kits de purification d’ARN, d’ARN végétal, d’ARN / protéines et d’ARN
- Les tampons de lavage sont utilisés pour laver le filtre à membrane en silice après la liaison, avant d’éluer l’ARN
- Des tampons supplémentaires peuvent être achetés séparément
Spécification
Incolore | |
Chlorhydrate de guanidine, éthanol, eau | |
80 mL | |
Alcoolisée | |
Liquide | |
Tampon RAW2 |
Kits ARN NucleoSpin™ | |
6,5 à 7,5 | |
50-01-1 | |
Température ambiante (18°C à 25°C) | |
Purification de l’ARN total |
Sécurité et traitement
- Buffer RAW2 (80 mL)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, guanidine hydrochloride