Learn More
Descripción
WASHC1 Polyclonal antibody specifically detects WASHC1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Especificaciones
Especificaciones
| Antigène | WASHC1 |
| Applications | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 5-10uL/mg of uLysate |
| Formule | PBS, pH7.0 |
| Alias de gène | CXYorf1-Like Protein On Chromosome 9, FAM39E, Family With Sequence Similarity 39, Member E, FLJ00075 Protein, Protein FAM39E, WAS Protein Family Homolog 1, WASH, WASH Complex Subunit 1, WASH1 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human WASHC1 fragment |
| Méthode de purification | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?