missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WASHC4 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Code produit 18733322 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18733322 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18733322 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP244291AF488

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

WASHC4 Polyclonal antibody specifically detects WASHC4 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène WASHC4
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 488
Dilution Western Blot
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène KIAA1033, Strumpellin And WASH-Interacting Protein, SWIP, WASH Complex Subunit 7
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The epitope recognized by this antibody maps to a region between residue 1123 to 1173 of human WASH complex subunit 7 using the numbering given in entry Q2M389.2 (GeneID 23325).
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23325
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.