Learn More
WASP Antibody (SR2069), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
338.00€ - 449.00€
Spécification
| Antigène | WASP |
|---|---|
| Clone | SR2069 |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:40 |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18603055
|
Novus Biologicals
NBP3-22175-100ul |
100 μg |
449.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18680194
|
Novus Biologicals
NBP3-22175-50ul |
50 μg |
338.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
WASP Monoclonal antibody specifically detects WASP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, ImmunoprecipitationSpécification
| WASP | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:40 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IMD2THC, WASP, WiskTHC1, wiskthrombocytopenia 1 (X-linked) | |
| A synthesized peptide derived from human WASP (Uniprot #: P42768) | |
| Primary | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| SR2069 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Phospho Specific, Signal Transduction | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| 7454 | |
| IgG | |
| Affinity purified |