Learn More
Eau, sans particules, Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
Les réactifs sont destinés à être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produites dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001 conforme aux BPF, conformément aux spécifications pertinentes, en utilisant des composants de qualité des réactifs et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certains étalons sont accrédités ISO 17025 et Guide ISO 43.
Marque:  Fisher Chemical RP 231 1000
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 12990564
  • 81.60€ / 1000mL
Expédition estimée: 07-06-2024
Spécification
Flacon
1000 mL
EU Ph Ref: 1095507
Water, particle-free ,