Learn More
Testo™ Sonde de surface étanche
Marque: Testo™ 0603 1993
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Thermocouple KT de surface• Sonde avec une poignée
• Câble souple ou torsadé. Prise miniature color-codée
• Pour mesures à haute température de surfaces planes ou difficilement accessibles
• Thermocouple étanche, câble PVC 1 m
• Sonde aluminium pour mesure sur surface planes
• Thermocouple KT de surface
Spécification
20mm |