Learn More
Testo™ Sonde de surface étanche
71.35€ - 74.95€
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11344745
|
Testo™
0603 1993 |
20mm |
74.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11354735
|
Testo™
0602 1993 |
115mm |
71.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Thermocouple KT de surface• Sonde avec une poignée
• Câble souple ou torsadé. Prise miniature color-codée
• Pour mesures à haute température de surfaces planes ou difficilement accessibles
• Thermocouple étanche, câble PVC 1 m
• Sonde aluminium pour mesure sur surface planes
• Thermocouple KT de surface