Learn More
WBSCR27 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Produktkod. 18604492 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantité Förpackningsstorlek
18604492 0.02 mL 0.02mL
18646742 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18604492 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP2939730.02ml
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Rabbit Polyclonal Antibody
WBSCR27 Polyclonal specifically detects WBSCR27 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigène WBSCR27
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène MGC40131, Williams Beuren syndrome chromosome region 27, Williams-Beuren syndrome chromosomal region 27 protein
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-245 of human WBSCR27 (NP_689772.2). MAQEEGGSLPEVRARVRAAHGIPDLAQKLHFYDRWAPDYDQDVATLLYRAPRLAVDCLTQALPGPPHSALILDVACGTGLVAAELRAPGFLQLHGVDGSPGMLEQAQAPGLYQRLSLCTLGQEPLPSPEGTFDAVLIVGALSDGQVPCNAIPELHVTKPGGLVCLTTRTNSSNLQYKEALEATLDRLEQAGMWEGLVAWPVDRLWTAGSWLPPSWRWYPASLPRMASSPALSTCTESGRRPRLRK
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 155368
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.