missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WDR68 Antibody (SR1650), Novus Biologicals™

Code produit 18692795 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18692795 100 μg 100µL
18612025 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18692795 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP322492100ul

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

WDR68 Monoclonal antibody specifically detects WDR68 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène WDR68
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone SR1650
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Formule PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gène DDB1 and CUL4 associated factor 7, DDB1- and CUL4-associated factor 7, HAN11AN11, human anthocyanin, seven-WD-repeat protein of the AN11 family-1, SWAN-1, WD repeat domain 68, WD repeat-containing protein 68, WD repeat-containing protein An11 homolog, WDR68, WD-repeat protein
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human WDR68 (Uniprot #: P61962)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10238
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.