Learn More
Welch™ Stations à vide d’aspiration/de filtration compactes : Pipette, kit récepteur et filtre
Récupérez les liquides résiduels facilement et en toute sécurité. Les systèmes d’aspiration empêchent les infiltrations de liquides responsables de la défaillance de la pompe à vide.
Marque: Welch™ 112580-01
Code nomenclature Nacres: VA.01
Informations supplémentaires : Poids : 30.00000kg
Includes: Récepteur de collecte autoclavable 40,5 oz (1,2 l), filtre hydrophobe en ligne, arrêt automatique, régulateur de vide et jauge
Description
- Construction résistante aux agents de blanchiment pour prolonger la durée de vie
- Surveillance continue du niveau de vide avec vacuomètre à cadran
- Alimenté par une pompe à vide à piston WOB-L
Recommandé pour l’aspiration des solutions aqueuses et d’agents de blanchiment, mais pas pour les vapeurs et les gaz acides, basiques ou organiques
Spécification
Adaptateur d’aspiration en acier inoxydable 4 cm, adaptateur en caoutchouc pour pipettes Pasteur | |
Stations à vide d’aspiration/de filtration compactes Welch | |
Pipette à main |