Learn More
Welch™ Stations à vide d’aspiration/de filtration compactes : Pipette, kit récepteur et filtre
Récupérez les liquides résiduels facilement et en toute sécurité. Les systèmes d’aspiration empêchent les infiltrations de liquides responsables de la défaillance de la pompe à vide.
325.42€ - 363.00€
Spécification
À utiliser avec | Stations à vide d’aspiration/de filtration compactes Welch |
---|
Code produit | Marque | Type de pompe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de pompe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10700854
|
Welch™
112580-01 |
Pipette à main |
325.42€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10523543
|
Welch™
U1475K-20 |
Kit récepteur Space |
363.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12759606
|
Welch™
U1475K-21 |
Filtre hydrophobe de rechange |
350.86€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Construction résistante aux agents de blanchiment pour prolonger la durée de vie
- Surveillance continue du niveau de vide avec vacuomètre à cadran
- Alimenté par une pompe à vide à piston WOB-L
Recommandé pour l’aspiration des solutions aqueuses et d’agents de blanchiment, mais pas pour les vapeurs et les gaz acides, basiques ou organiques
Spécification
Stations à vide d’aspiration/de filtration compactes Welch |