Learn More
Welch™ Stations à vide d’aspiration/de filtration compactes : Pipette, kit récepteur et filtre
Récupérez les liquides résiduels facilement et en toute sécurité. Les systèmes d’aspiration empêchent les infiltrations de liquides responsables de la défaillance de la pompe à vide.
Marque:  Welch™ U1475K-21
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 12759606
  • 350.86€ / 10 pièces
Expédition estimée: 10-10-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Includes: Récepteur de collecte autoclavable 40,5 oz (1,2 l), filtre hydrophobe en ligne, arrêt automatique, régulateur de vide et jauge
Description
Description
  • Construction résistante aux agents de blanchiment pour prolonger la durée de vie
  • Surveillance continue du niveau de vide avec vacuomètre à cadran
  • Alimenté par une pompe à vide à piston WOB-L
Recommandé pour l’aspiration des solutions aqueuses et d’agents de blanchiment, mais pas pour les vapeurs et les gaz acides, basiques ou organiques
Spécification
Spécification
Stations à vide d’aspiration / de filtration compactes Welch
Filtre hydrophobe de rechange