Learn More
3M™ Appareils respiratoires pour particules de soudure
Click to view available options
Avec dispositif d’étanchéité faciale:
Non
Oui
Conditionnement:
10 pièces
Description
Masque pour fumée de soudage 3M™, FFP2, avec soupape, 9925
- Le filtre à particules performant protège contre les poussières, les brouillards et les vapeurs métalliques de niveau FFP2 (FNP 12)
- La couche de charbon actif filtre l'ozone généré par les opérations de soudage MIG, TIG et ARC.
- La coque extérieure spécialement traitée offre une résistance à la flamme accrue pour minimiser l'effet des éclaboussures de soudure
- Le filtre résiste à l'obstruction pour une protection prolongée contre les fumées de soudage
- La soupape 3M™ Cool Flow™ contribue à assurer une protection confortable dans les conditions chaudes et humides
- La conception robuste de sa coque et de sa coupelle résiste à l'écrasement et s'adapte parfaitement à la plupart des formes et tailles de visages
- Les élastiques tressés ajustables contribuent au confort au niveau de la tête, du visage et du cou
- Disponible dans des lots de plus petite taille
- Compatible avec les protections oculaires et auditives 3M, coiffes de soudage 3M™ Speedglas™ et les écrans de soudage.
- Niveau d'utilisation maximum : Jusqu'à 10 x VLE pour l'ozone et 10 x VLE pour les particules.
Masque pour fumée de soudage 3M™, FFP2, avec soupape, 9928
- Le filtre à particules performant protège contre les poussières, les brouillards et les vapeurs métalliques de niveau FFP2 (FNP 12)
- La couche de charbon actif filtre l'ozone généré par les opérations de soudage MIG, TIG et ARC.
- La coque extérieure spécialement traitée offre une résistance à la flamme accrue pour minimiser l'effet des éclaboussures de soudure
- Le filtre résiste à l'obstruction pour une protection prolongée contre les fumées de soudage
- La soupape 3M™ Cool Flow™ contribue à assurer une protection confortable dans les conditions chaudes et humides
- Le joint facial interne doux contribue au confort et peut être nettoyé pour une utilisation sur plusieurs journées de travail
- La conception robuste de sa coque et de sa coupelle résiste à l'écrasement et s'adapte parfaitement à la plupart des formes et tailles de visages
- Les élastiques tressés ajustables contribuent au confort au niveau de la tête, du visage et du cou
- Bénéficie du sigle R pour une utilisation répartie sur plusieurs quarts de travail
- Compatible avec les protections oculaires et auditives 3M, coiffes de soudage 3M™ Speedglas™ et les écrans de soudage.
- La bague d'étanchéité interne souple améliore l'étanchéité du visage et la sensation de confort et peut être hygiéniquement nettoyée si elle est utilisée pendant plusieurs jours de travail (utilisez 3M™ 105 Face Seal Cleaner)
Spécification
Spécification
| Facteur de protection assigné (APF) | 10 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN149:2001+A1:2009, CE marked |
| Description | Four-point Adjustable Braided Headband, Cool Flow Exhalation Valve with Color-Coded Print |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Single-use |
| Type de filtre | FFP2 |
| Matériau | Polyester |
| Type de produit | Masque pour particules de soudure |
| Dimensions | Standard |
| Avec soupape d’expiration | Oui |
| Afficher plus |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction