Learn More
Cytiva Whatman™ Filtres pour seringues en nylon Puradisc 13 mm
Pour échantillons aqueux ou aqueux-organiques
Marque: Cytiva 6789-1304
235.51 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.12220kg
Description
- Membrane en nylon en trois tailles de pores : 0,1, 0,2 et 0,45 μm
- Filtres en polypropylène
- Non stériles ou pré-stérilisés par rayons gamma
- Bonne résistance au méthanol ; Résistance limitée à l’acétonitrile
- L’entrée est un raccord Luer-Lock™ femelle ; la sortie possède un raccord Luer mâle lisse
- Traitent des échantillons allant jusqu’à 10 ml
- Surface du filtre : 1,3 cm2 Volume de rétention avec purge d’air ≤ 25 μl
Spécification
Filtre pour seringue en nylon Puradisc 13 mm, 0,45 mu;m (100 pièces) | |
0,45 μm | |
1,3 cm2 | |
polypropylène (PP) | |
Luer mâle | |
100 pièces | |
Jusqu’à 100 mL | |
13 mm |
Nylon | |
Non stérile | |
≤25 μL | |
Raccord Luer Lock femelle | |
5,2 bar (75 psi) | |
Filtre pour seringue | |
16,3 x 19,8 mm |