Learn More
Cytiva Whatman™ Filtres pour seringues en nylon Puradisc 13 mm
Pour échantillons aqueux ou aqueux-organiques
255.00€ - 965.00€
Spécification
Matériau | Nylon |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 1,3 cm2 |
Matériau de boîtiers | polypropylène (PP) |
Type d’entrée | Raccord Luer Lock femelle |
Code produit | Marque | Porosité | Quantité | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Quantité | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11394694
|
Cytiva
6789-1304 |
0,45 μm | 100 pièces | Non stérile |
272.45€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11324704
|
Cytiva
6790-1302 |
0,2 μm | 500 pièces | Non stérile |
965.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11334704
|
Cytiva
6790-1304 |
0,45 μm | 500 pièces | Non stérile |
965.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11389214
|
Cytiva
6789-1301 |
0,1 μm | 100 pièces | Non stérile |
255.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11384694
|
Cytiva
6789-1302 |
0,2 μm | 100 pièces | Non stérile |
264.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Membrane en nylon en trois tailles de pores : 0,1, 0,2 et 0,45 μm
- Filtres en polypropylène
- Non stériles ou pré-stérilisés par rayons gamma
- Bonne résistance au méthanol ; Résistance limitée à l’acétonitrile
- L’entrée est un raccord Luer-Lock™ femelle ; la sortie possède un raccord Luer mâle lisse
- Traitent des échantillons allant jusqu’à 10 ml
- Surface du filtre : 1,3 cm2 Volume de rétention avec purge d’air ≤25 μl
Spécification
Nylon | |
1,3 cm2 | |
Raccord Luer Lock femelle | |
5,2 bar (75 psi) | |
16,3 x 19,8 mm |
Non stérile | |
polypropylène (PP) | |
Luer mâle | |
Filtre pour seringue | |
13 mm |