Learn More
Cytiva Accessoires Whatman™ pour filtres sans seringues Mini-UniPrep™
Utilisés avec les ensembles de filtration à piston sans seringue Mini-UniPrep pour une préparation rapide et facile des échantillons HPLC / UHPLC. Les compresseurs Whatman™ pour filtres sans seringues Mini-UniPrep™ traitent simultanément un ou plusieurs flacons filtrants pour
Marque: Cytiva CR0000006
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.28000kg
Alert:
Utilisez le multicompresseur à six positions (n° 09-927-13) uniquement avec les filtres MiniUniprep en plastique.
Utilisez le multicompresseur à huit positions (n° 09-924-491) uniquement avec les filtres MiniUniprep G2 en verre.
Description
Compresseurs
- Appareils portatifs facilitant la compression des ensembles de filtration Mini-UniPrep et Mini-UniPrep G2
- Accélère le processus de préparation des échantillons
- Plateaux supplémentaires permettant le pré-chargement des échantillons
- À utiliser avec un multi-compresseur à 8 positions (n° 09-924-491)
Spécification
Blue | |
Mini-UniPrep Syringeless Filters | |
Filtres sans seringue Mini-UniPrep G2 | |
PP | |
1 Each |
Multi-sample Hand Compressor; Six positions | |
Silicone revêtu de PTFE | |
6 Sample Vials | |
Compressor | |
Compresseur multi-échantillons, six positions |