Learn More
Cytiva Accessoires Whatman™ pour filtres sans seringues Mini-UniPrep™
Utilisés avec les ensembles de filtration à piston sans seringue Mini-UniPrep pour une préparation rapide et facile des échantillons HPLC / UHPLC. Les compresseurs Whatman™ pour filtres sans seringues Mini-UniPrep™ traitent simultanément un ou plusieurs flacons filtrants pour
20.40€ - 295.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Filtres sans seringue Mini-UniPrep G2 |
---|---|
Matériau de boîtiers | PP |
Quantité | 1 Each |
Alert:
Utilisez le multicompresseur à six positions (n° 09-927-13) uniquement avec les filtres MiniUniprep en plastique.
Utilisez le multicompresseur à huit positions (n° 09-924-491) uniquement avec les filtres MiniUniprep G2 en verre.
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15244548
|
Cytiva
MUPG2MCWT8 |
Plateau de flacons pour multi-compresseur G2 (réf. fabricant numéro MUPG2MCPWC8) |
20.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15289623
|
Cytiva
MUPG2MCPWC8 |
Compresseur multi-échantillons ; huit positions |
295.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15530143
|
Cytiva
MUPG2HCPWC1 |
Compresseur à main, position unique (Promo) |
21.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11318724
|
Cytiva
CR0000006 |
Multi-sample Hand Compressor; Six positions |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Les filtres sans seringue Whatman Mini-UniPrep intègrent un flacon d’échantillonnage automatique, une membrane de filtration, un piston et un bouchon / septum dans un seul produit consommable. Les compresseurs activent le piston pour filtrer l’échantillon à travers la membrane sans contrainte manuelle.
- Compatibles avec les flacons filtrants sans seringues Mini-UniPrep et / ou Mini-UniPrep G2
- Les compresseurs multi-chambres traitent simultanément plusieurs flacons pour une filtration en continu
- Les flacons filtrants Mini-UniPrep préparent les échantillons 3 fois plus rapidement que les filtres pour seringue standard et peuvent être chargés directement dans un échantillonneur automatique
- Options : Compresseurs à poignée ou à main à 1, 6 ou 8 positions (plateaux à 8 positions supplémentaires également disponibles)
Spécification
Filtres sans seringue Mini-UniPrep G2 | |
PP | |
1 Each |