Learn More
Cytiva Membranes filtrantes Whatman™ Anodisc™
Conçues avec une structure de pore extrêmement précise et une répartition étroite de la taille des pores. Les membranes de filtration Whatman™ Anodisc™ garantissent une élimination des particules très efficace. Capturent les micro-organismes et les particules à la surface de la membrane pour une analyse ultérieure.
Marque: Cytiva 6809-7003
610.43 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21931" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.07000kg
Description
Conçues avec une structure de pore extrêmement précise et une répartition étroite de la taille des pores.Les membranes de filtration Whatman™ Anodisc™ garantissent une élimination des particules très efficace.Capturent les micro-organismes et les particules à la surface de la membrane pour une analyse ultérieure.
Les membranes circulaires Anopore disponibles avec ou sans anneau de support ne contiennent aucun croisement latéral entre les pores individuels.- Une grande compatibilité avec les solvants réduit la nécessité de stocker plusieurs membranes en laboratoire.
- Aucun additif utilisé dans le processus de fabrication, garantissant ainsi un nombre minimal de substances extractibles et des échantillons exempts de toute contamination.
- Une liaison protéique extrêmement faible minimise la perte d’échantillons.
- Pratiquement transparent lorsqu’il est mouillé, il convient parfaitement aux études de microscopie.
Spécification
Autoclavables | |
Oxyde d’aluminium | |
Hydrophile | |
Anodisc 13 | |
Filtre à membrane |
Membrane | |
0,02 μm | |
Anneau de support en polypropylène | |
Lot de 100 | |
13 mm |