Learn More
Cytiva Membranes filtrantes Whatman™ Anodisc™
Conçues avec une structure de pore extrêmement précise et une répartition étroite de la taille des pores. Les membranes de filtration Whatman™ Anodisc™ garantissent une élimination des particules très efficace. Capturent les micro-organismes et les particules à la surface de la membrane pour une analyse ultérieure.
550.00€ - 997.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Comprend | Autoclavable | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Comprend | Autoclavable | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11334734
|
Cytiva
6809-7023 |
13 mm | 0,2 μm | Anneau de support en polypropylène | Autoclavables |
625.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11324734
|
Cytiva
6809-7013 |
13 mm | 0,1 μm | Anneau de support en polypropylène | Autoclavables |
635.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11314734
|
Cytiva
6809-7003 |
13 mm | 0,02 μm | Anneau de support en polypropylène | Autoclavables |
740.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11335044
|
Cytiva
6809-6012 |
25 mm | 0,1 μm | Anneau de support en polypropylène | Non autoclavable |
550.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10480713
|
Cytiva
6809-6002 |
25 mm | 0,02 μm | Anneau de support en polypropylène | Non autoclavable |
885.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11304734
|
Cytiva
6809-6022 |
25 mm | 0,2 μm | Anneau de support en polypropylène | Non autoclavable |
635.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11384724
|
Cytiva
6809-5022 |
47 mm | 0,2 μm | Anneau de support en polypropylène | Non autoclavable |
997.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11374724
|
Cytiva
6809-5012 |
47 mm | 0,1 μm | Anneau de support en polypropylène | Non autoclavable |
965.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11364724
|
Cytiva
6809-5002 |
47 mm | 0,02 μm | Anneau de support en polypropylène | Non autoclavable |
965.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11954416
|
Cytiva
6809-5522 |
47 mm | 0,2 μm | Anneau de support en polypropylène | Non autoclavable |
905.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11345044
|
Cytiva
6809-5502 |
47 mm | 0,02 μm | Sans support annulaire | Non autoclavable |
860.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Conçues avec une structure de pore extrêmement précise et une répartition étroite de la taille des pores.Les membranes de filtration Whatman™ Anodisc™ garantissent une élimination des particules très efficace.Capturent les micro-organismes et les particules à la surface de la membrane pour une analyse ultérieure.
Les membranes circulaires Anopore disponibles avec ou sans anneau de support ne contiennent aucun croisement latéral entre les pores individuels.- Une grande compatibilité avec les solvants réduit la nécessité de stocker plusieurs membranes en laboratoire.
- Aucun additif utilisé dans le processus de fabrication, garantissant ainsi un nombre minimal de substances extractibles et des échantillons exempts de toute contamination.
- Une liaison protéique extrêmement faible minimise la perte d’échantillons.
- Pratiquement transparent lorsqu’il est mouillé, il convient parfaitement aux études de microscopie.
Spécification
Oxyde d’aluminium |