Learn More
Cytiva Whatman™ Capsules à charbon actif à usage unique Carbon-Cap
Remplies de charbon actif granulaire extrêmement pur et efficace lavé à l’acide. Les capsules de charbon actif à usage unique Whatman™ Carbon-Cap sont idéales pour l’adsorption des produits organiques dans l’air et l’élimination des couleurs, des produits organiques et du chlore dans l’eau.
173.00€ - 331.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour la purification de l’eau, des produits chimiques et des réactifs |
---|---|
Matériau de boîtiers | polypropylène (PP) |
Pression max. | 4,1 bar (60 psi) |
Code produit | Marque | Zone de filtration | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Zone de filtration | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10526921
|
Cytiva
6704-1500 |
82 000 m2 |
173.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11314614
|
Cytiva
6704-7500 |
26000 m2 |
331.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Remplies de charbon actif granulaire extrêmement pur et efficace lavé à l’acide.Les capsules de charbon actif à usage unique Whatman™ Carbon-Cap sont idéales pour l’adsorption des produits organiques dans l’air et l’élimination des couleurs, des produits organiques et du chlore dans l’eau.
- Élimine les odeurs organiques, la couleur et les colloïdes de l’eau et de l’air
- Le charbon actif et la membrane de filtre HEPA plissé retiennent 99,97 % des particules de 0,3 μm
- Pression maximale du boîtier : 4,1 bar (60 psi)
- Carbon-Cap75 offre une surface de charbon actif de 26 000 m2
- Carbon-Cap150 offre une surface de filtration équivalente à 82 000 m2
Applications :
Pour l’élimination des fumées et de l’huile en sortie de pompe à vide.
Spécification
Pour la purification de l’eau, des produits chimiques et des réactifs | |
polypropylène (PP) | |
4,1 bar (60 psi) |