Learn More
Cytiva Cartouches d’extraction Soxhlet en cellulose Whatman™, paroi double de 2 mm
Fabriquées à partir de fibres de coton et de cellulose alpha haute qualité pour une utilisation haute performance dans les systèmes d’extraction Soxhlet automatisés. Les cartouches d’extraction Soxhlet en cellulose Whatman™ sont prévues pour différentes applications, notamment l’analyse de l’air et des gaz résiduaires.
145.00€ - 273.00€
Spécification
Quantité | 25 Paquets |
---|---|
Description | Les cartouches d’extraction en cellulose Whatman du groupe GE sont fabriquées à partir de fibres de coton et de cellulose alpha haute qualité pour une utilisation haute performance dans les systèmes d’extraction Soxhlet automatisés. Utilisées dans l’analyse de l’air et des gaz résiduaires. |
Matériau | Cellulose |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
À utiliser avec (application) | Analyse de l’air et des gaz résiduaires |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) intérieur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) intérieur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11370714
|
Cytiva
2810-228 |
80 mm | 22 mm |
199.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11380714
|
Cytiva
2810-338 |
80 mm | 33 mm |
229.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10061634
|
Cytiva
2810-432 |
123 mm | 43 mm |
273.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11343215
|
Cytiva
2810-166 |
60 mm | 16 mm |
157.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11363215
|
Cytiva
2810-339 |
94 mm | 33 mm |
208.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11383215
|
Cytiva
2810-266 |
60 mm | 26 mm |
145.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11353215
|
Cytiva
2810-258 |
80 mm | 25 mm |
156.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Fabriquées à partir de fibres de coton et de cellulose alpha haute qualité pour une utilisation haute performance dans les systèmes d’extraction Soxhlet automatisés.Les cartouches d’extraction Soxhlet en cellulose Whatman™ sont prévues pour différentes applications, notamment l’analyse de l’air et des gaz résiduaires.
- Utilisé dans une grande variété d’études d’extraction solide-liquide, y compris les analyses de lipides et de pesticides dans les échantillons d’aliments et de sol
- Adapté à des températures jusqu’à 120°C (248°F)
- Excellentes résistance mécanique et rétention
- Épaisseur de paroi de 2 mm pour répondre aux besoins des applications
- Double épaisseur pour plus de rigidité
Spécification
25 Paquets | |
Cellulose | |
Analyse de l’air et des gaz résiduaires | |
120deg;C | |
Cartouche d’extractio |
Les cartouches d’extraction en cellulose Whatman du groupe GE sont fabriquées à partir de fibres de coton et de cellulose alpha haute qualité pour une utilisation haute performance dans les systèmes d’extraction Soxhlet automatisés. Utilisées dans l’analyse de l’air et des gaz résiduaires. | |
2 mm | |
Extracteur Soxhlet | |
6 mu;m |