Learn More
Cytiva Whatman™ Filtres pour seringues en PVDF stériles GD/X
Permettent de traiter des volumes d’échantillons trois à sept fois plus importants que ceux traités avec les filtres sans préfiltre. Les filtres pour seringues en PVDF stériles GD/X Whatman™ sont spécialement conçus pour la filtration des échantillons visqueux ou difficiles à filtrer qui présentent une teneur élevée en solides.
Marque:  Cytiva 6900-2504
246.88 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.26700kg
Code produit. 11314804
  • 279.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 11-06-2024
Description
Boîtier en PP avec superposition de préfiltration composée d’un préfiltre Whatman GMF 150 (densité progressive) et d’un préfiltre en microfibre de verre GF/F. Cette conception empêche l’accumulation de contre-pression, qui est généralement provoquée par le blocage d’une membrane non protégée.
  • Filtre pour seringue avec préfiltration intégrée
  • Raccord d’entrée Luer-Lok™ femelle ; Raccord de sortie lisse Luer mâle
  • Le débit doit arriver par le raccord d’entrée
  • Autoclavables à 121°C (250°F) à 15 psi pendant 20 min
  • Température maximale, 131°C (267°F) Zone de filtration : 13 mm - 1,3 cm2 ; 25 mm - 4,6 cm2 Limite de pression : 13 mm -100 psi ; 25 mm - 75 psi
  • Tous les matériaux répondent aux normes de biosécurité—conformes aux exigences de la norme USP classe VI
  • Milieux de préfiltration : 100 % de fibre de verre borosilicaté GMF 150 10 μm : 1 μm GF/F 0,7 μm
  • Les dispositifs de filtration jetables permettent de réaliser des économies de main-d’œuvre et d’assurer des performances de filtration homogènes
  • Grande capacité de chargement pour les échantillons à teneur élevée en solides
  • Adaptés à l’électrophorèse capillaire, à la HPLC et à la préparation des échantillons UV / VIS
Les filtres GD/X non stériles existent en deux diamètres : 13 mm et 25 mm, et trois porosités : 0,2 μm, 0,45 μm et 5 μm
Informations sur la commande
Chaque unité comprend un ensemble de préfiltres GMF 150 (10:1 μm) de plusieurs qualités et de préfiltres de qualité GF/F 0.7 μm Whatman
Spécification
Spécification
Autoclavables
Oui
0,45 μm
4,6 cm2
Raccord Luer Lock femelle
5,2 bar (75 psi)
267°F
PP
25 mm
Filtre pour seringue stérile GD/X 25 mm, milieu de filtration en PVDF, 0,45 μm (50 pièces)
PVDF
Stérile
Polypropylène (PP) sans pigment
Luer mâle
Lot de 50
131°C
≤ 10 mL