Learn More
Cytiva Whatman™ Filtres pour seringues en PVDF stériles GD/X
Permettent de traiter des volumes d’échantillons trois à sept fois plus importants que ceux traités avec les filtres sans préfiltre. Les filtres pour seringues en PVDF stériles GD/X Whatman™ sont spécialement conçus pour la filtration des échantillons visqueux ou difficiles à filtrer qui présentent une teneur élevée en solides.
262.00€ - 279.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Jetable | Oui |
Matériau | PVDF |
Stérilité | Stérile |
Zone de filtration | 4,6 cm2 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11304804
|
Cytiva
6900-2502 |
25 mm | 0,2 μm |
262.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11314804
|
Cytiva
6900-2504 |
25 mm | 0,45 μm |
279.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Boîtier en PP avec superposition de préfiltration composée d’un préfiltre Whatman GMF 150 (densité progressive) et d’un préfiltre en microfibre de verre GF/F. Cette conception empêche l’accumulation de contre-pression, qui est généralement provoquée par le blocage d’une membrane non protégée.- Filtre pour seringue avec préfiltration intégrée
- Raccord d’entrée Luer-Lok™ femelle ; Raccord de sortie lisse Luer mâle
- Le débit doit arriver par le raccord d’entrée
- Autoclavables à 121°C (250°F) à 15 psi pendant 20 min
- Température maximale, 131°C (267°F) Zone de filtration : 13 mm - 1,3 cm2 ; 25 mm - 4,6 cm2 Limite de pression : 13 mm -100 psi ; 25 mm - 75 psi
- Tous les matériaux répondent aux normes de biosécurité—conformes aux exigences de la norme USP classe VI
- Milieux de préfiltration : 100 % de fibre de verre borosilicaté GMF 150 10 μm : 1 μm GF/F 0,7 μm
- Les dispositifs de filtration jetables permettent de réaliser des économies de main-d’œuvre et d’assurer des performances de filtration homogènes
- Grande capacité de chargement pour les échantillons à teneur élevée en solides
- Adaptés à l’électrophorèse capillaire, à la HPLC et à la préparation des échantillons UV / VIS
Les filtres GD/X non stériles existent en deux diamètres : 13 mm et 25 mm, et trois porosités : 0,2 μm, 0,45 μm et 5 μm
Informations sur la commande
Chaque unité comprend une pile de préfiltres Whatman multiqualité GMF 150 (10:1 μm) et qualité GF/F de 0,7 μm
Spécification
Autoclavables | |
PVDF | |
4,6 cm2 | |
Raccord Luer Lock femelle | |
5,2 bar (75 psi) | |
267°F | |
PP | |
25 mm |
Oui | |
Stérile | |
Polypropylène (PP) sans pigment | |
Luer mâle | |
Lot de 50 | |
131°C | |
≤ 10 mL |