Learn More
Cytiva Cercles de papier filtre quantitatif de grade 589/3 Whatman™
Capture des échantillons de particules très fines comme les molécules insolubles dans des graisses ou des huiles. Les cercles de papier filtre quantitatif de grade 589/3 Whatman™ fournissent une mesure précise de la masse sèche sans cendres.
Marque:  Cytiva 10300212
72.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.16000kg
Code produit. 11353035
  • 113.52€ / 100 pièces
Expédition estimée: 07-06-2024
Description
Capture les échantillons de particules très fines comme les molécules insolubles dans les graisses ou les huiles.Les cercles de papier filtre quantitatif Whatman™ de grade 589/3 fournissent une mesure précise de la masse sèche sans cendres.
Utile pour capturer des échantillons de particules très fines, comme des molécules insolubles dans des graisses ou des huiles ou pour supporter une masse sèche exempte de cendres.
  • Haute pureté (< 0,01 % de cendres) pour les méthodes de masse sèche sans cendres
  • Filtre à ruban bleu
  • Rétention de précipités très fin(classe 2d selon la norme DIN 53 135)
  • Vitesse de filtration selon Herzberg de 750 s.
  • Également disponible en version pré-plissée de grade 589/3 ½
Spécification
Spécification
84 g/m2
Linters de coton haute qualité
589/3
Lot de 100
Papier filtre quantitatif sans cendres
Rond
375 s
Très fine
160 μm
150 mm