Learn More
Cytiva Cercles de papier filtre quantitatif de grade 589/3 Whatman™
Capture des échantillons de particules très fines comme les molécules insolubles dans des graisses ou des huiles. Les cercles de papier filtre quantitatif de grade 589/3 Whatman™ fournissent une mesure précise de la masse sèche sans cendres.
54.60€ - 120.00€
Spécification
Poids de base | 84 g/m2 |
---|---|
Format | Rond |
Matériau | Linters de coton haute qualité |
Qualité | 589/3 |
Porosité | Très fine |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11343035
|
Cytiva
10300211 |
125 mm |
54.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11353035
|
Cytiva
10300212 |
150 mm |
113.52€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10654751
|
Cytiva
10300214 |
185 mm |
120.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11323035
|
Cytiva
10300210 |
110 mm |
70.25€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11928107
|
Cytiva
10300263 |
12,7 mm |
68.95€
1000 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Capture les échantillons de particules très fines comme les molécules insolubles dans les graisses ou les huiles.Les cercles de papier filtre quantitatif Whatman™ de grade 589/3 fournissent une mesure précise de la masse sèche sans cendres.
Utile pour capturer des échantillons de particules très fines, comme des molécules insolubles dans des graisses ou des huiles ou pour supporter une masse sèche exempte de cendres.- Haute pureté (< 0,01 % de cendres) pour les méthodes de masse sèche sans cendres
- Filtre à ruban bleu
- Rétention de précipités très fin(classe 2d selon la norme DIN 53 135)
- Vitesse de filtration selon Herzberg de 750 s.
- Également disponible en version pré-plissée de grade 589/3 ½
Spécification
84 g/m2 | |
Linters de coton haute qualité | |
Très fine | |
160 μm |
Rond | |
589/3 | |
Lot de 100 |