Learn More
Cytiva Cercles de papier filtre qualitatif de grade 597 Whatman™
Filtre le dioxyde de carbone et la turbidité lors des analyses de boissons. Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ de grade 597 peuvent également être utilisés pour déterminer la teneur en graisse dans le cadre d’analyses alimentaires.
Marque: Cytiva 10311812
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.15570kg
Description
Filtre le dioxyde de carbone et la turbidité lors des analyses de boissons.Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ de grade 597 peuvent également être utilisés pour déterminer la teneur en graisse dans le cadre d’analyses alimentaires.
Filtres en cellulose utilisés pour les tests alimentaires et pour l’élimination du CO2 et de la turbidité des boissons.- Papier filtre fin
- Moyen-rapide
- Rétention de particules moyennes à fines
Spécification
Papier filtre qualitatif de grade 597, qualité standard, cercle, 150 mm | |
Cellulose | |
4 à 7 μm | |
Moyen rapide | |
Grade 597 | |
180 μm |
Rond | |
7 μm | |
Env. 140 s | |
Filtre standard utilisé pour une variété d’applications analytiques de routine dans différentes industries comme l’analyse alimentaire (par ex., détermination de la teneur en matière grasse) ou l’élimination du dioxyde de carbone et de la turbidité des boissons (par ex., analyse de la bière). | |
100/boîte | |
150 mm |