Learn More
Cytiva Papier filtre qualitatif en cellulose de grade598 Whatman™
Papier filtre épais à capacité de charge élevée. Associe une rétention moyenne à une vitesse de filtration moyenne-rapide à rapide.
Marque: Cytiva 10312209
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
Spécification
140 g/m2 | |
Rond | |
10 μm | |
Papier filtre épais à capacité de charge élevée. Associe une rétention moyenne à une vitesse de filtration moyenne-rapide à rapide. | |
100 / boîte |
Papier filtre qualitatif de grade 598, cercle, 90 mm | |
Cellulose | |
Env. 50 s | |
Grade 598 | |
90 mm |