Learn More
Cytiva Papier filtre qualitatif en cellulose de grade598 Whatman™
Papier filtre épais à capacité de charge élevée. Associe une rétention moyenne à une vitesse de filtration moyenne-rapide à rapide.
13.55€ - 725.00€
Spécification
Poids de base | 140 g/m2 |
---|---|
Particle Retention | 10 μm |
Qualité | Grade 598 |
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16032062
|
Cytiva
10312000 |
Rouleau |
635.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11393055
|
Cytiva
10312209 |
Rond |
13.55€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11340544
|
Cytiva
10312287 |
Sheet |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Spécification
140 g/m2 | |
10 μm | |
Grade 598 |