Learn More
Cytiva Papier filtre qualitatif en cellulose de grade598 Whatman™
Papier filtre épais à capacité de charge élevée. Associe une rétention moyenne à une vitesse de filtration moyenne-rapide à rapide.
Marque: Cytiva 10312000
Informations supplémentaires : Poids : 7.00000kg
Description
Spécification
140 g/m2 | |
Rouleau | |
Env. 50 s | |
320 μm | |
50 cm x 100 cm |
Papier filtre épais à capacité de charge élevée. Associe une rétention moyenne à une vitesse de filtration moyenne-rapide à rapide. | |
10 μm | |
Grade 598 | |
Papier filtre | |
500 Ã |