Learn More
Cytiva Papier filtre en microfibre de verre Whatman™ de grade 92
Améliore les performances et la longévité de l’équipement. Le papier filtre en microfibre de verre Whatman™ de grade 92 peut être utilisé pour une large gamme d’applications.
Marque: Cytiva 10421026
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Description
Filtres utilisés pour diverses applications, de l’analyse de particules fines et grosses aux membranes de préfiltration pour les résidus de protection des cultures
- Le liant inorganique offre une résistance accrue
- Résistance à une température maximale de 500°C
- Vitesse de filtration moyenne
- Forme : cercle
Spécification
Rond | |
GF 92 | |
200/boîte | |
47 mm |
Verre borosilicaté | |
Moyenne | |
350 μm |
Sécurité et traitement
- FILTER GLASS CIRCLE
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 100% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 100% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.