Learn More
Cytiva Papier filtre en microfibre de verre Whatman™ de grade 92
Améliore les performances et la longévité de l’équipement. Le papier filtre en microfibre de verre Whatman™ de grade 92 peut être utilisé pour une large gamme d’applications.
155.00€ - 404.00€
Spécification
Format | Rond |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Qualité | GF 92 |
Porosité | Moyenne |
Épaisseur (métrique) | 350 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11325464
|
Cytiva
10421060 |
142 mm |
404.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11345454
|
Cytiva
10421019 |
42 mm |
155.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11315464
|
Cytiva
10421057 |
135 mm |
395.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11365454
|
Cytiva
10421026 |
47 mm |
167.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11385454
|
Cytiva
10421043 |
100 mm |
250.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11375454
|
Cytiva
10421030 |
50 mm |
186.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Filtres utilisés pour diverses applications, de l’analyse de particules fines et grosses aux membranes de préfiltration pour les résidus de protection des cultures
- Le liant inorganique offre une résistance accrue
- Résistance à une température maximale de 500°C
- Vitesse de filtration moyenne
- Forme : cercle
Spécification
Rond | |
GF 92 | |
350 μm |
Verre borosilicaté | |
Moyenne |