Learn More
Cytiva Capsules de filtration d’air jetables avec bouchon HEPA
Elles retiennent 99.97 % de toutes les particules ; ≥ 0.3 μm dans les flux d’air et de gaz. Les capsules de filtration d’air jetables avec bouchon HEPA Whatman™ sont utilisées dans les environnements scientifiques, industriels et de recherche pour de nombreuses applications de filtration des gaz et de l’air exigeant une rétention, une absorption des impuretés et un débit élevés.
72.95€ - 122.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau (membrane) | Microfibre de verre laminé en polyester |
Matériau de boîtiers | polypropylène (PP) |
Pression max. | 4,1 bars (60 psi) |
Code produit | Marque | Zone de filtration | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Zone de filtration | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11384594
|
Cytiva
6702-3600 |
625 cm2 |
72.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10191381
|
Cytiva
6702-7500 |
1300 cm2 |
122.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Retiennent 99,97 % des particules ; ≥ 0,3 μm dans les flux d’air et de gaz.Les capsules de filtration d’air jetables avec bouchon HEPA Whatman™ sont utilisées dans les environnements scientifiques, industriels et de recherche pour de nombreuses applications de filtration des gaz et de l’air exigeant une rétention, une absorption des impuretés et un débit élevés.
- Microfibre de verre laminé avec du polyester
- Filtrent l’air de l’instrument et garantit l’absence de particules dans l’air des chambres environnementales
- Flux bidirectionnel
- Boîtier en PP durable
- Autoclavables
- Pression maximale du boîtier : 4.1 bar (60 psi)
Spécification
Autoclavables | |
Microfibre de verre laminé en polyester | |
polypropylène (PP) | |
4,1 bars (60 psi) |