Learn More
Cytiva Membranes Whatman™ Microplus
Dotées d’une distribution de la taille des pores très étroite, de faibles niveaux de matières extractibles et d’une stabilité accrue de la température. Les membranes Whatman™ Microplus conviennent à la préparation des échantillons, aux études microbiologiques et à la filtration de solutions aqueuses.
Marque: Cytiva 10407734
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.11000kg
Description
La méthode de filtration sur membrane (MF) est excellente pour la détermination et le dénombrement des contaminants microbiens.- Filtres à membrane spéciale en nitrate de cellulose développés pour le contrôle de la qualité microbiologique
- Haute résistance mécanique
- Débit élevé
- Stériles, emballages individuels
- Tous les filtres à membrane sont dotés d’une grille à fort contraste (3,1 mm)
- Type STL dans les boîtes distributrices pour faciliter l’élimination et la manipulation sécurisée grâce au distributeur de membranes
Spécification
Noir | |
Microplus-21 ST | |
Stérile | |
Blanc | |
Grille |
Nitrate de cellulose | |
0,45 μm | |
Contrôle de la qualité microbiologique | |
31mm | |
50 mm |
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1