Learn More
Cytiva Filtres sans seringue Mini-UniPrep™ de Whatman™
Traitement des charges d’échantillons en trois fois moins de temps. Les filtres sans seringue Whatman™ Mini-UniPrep™ offrent un moyen plus rapide et plus facile d’éliminer les particules des échantillons en cours de préparation pour les analyses HPLC et U-HPLC.
Marque:  Cytiva UN203NPUAQU
233.98 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21934" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.26000kg
Code produit. 11338744
  • 269.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 06-06-2024
Description
Traitement des charges d’échantillons en trois fois moins de temps.Les filtres sans seringue Whatman™ Mini-UniPrep™ offrent un moyen plus rapide et plus facile d’éliminer les particules des échantillons en cours de préparation pour les analyses HPLC et U-HPLC.
Les filtres transparents sans seringue Whatman Mini-UniPrep™ éliminent rapidement et facilement les particules des échantillons préparés pour l’analyse HPLC/UHPLC tout en assurant la visibilité des échantillons.
  • L’unité de filtration tout-en-un pré-assemblée élimine la nécessité d’un filtre pour seringue, d’une seringue, d’un flacon et d’un septum, réduisant ainsi les coûts jusqu’à 40 %
  • Vaste gamme de membranes disponibles dans des tailles de pores comprises entre 0,2 et 0,45 μm pour répondre aux exigences spécifiques d’application des échantillons
  • Compatibles avec la plupart des principaux échantillonneurs automatiques pour une analyse à haut débit
  • Moins de consommables requis
  • Le piston contient une membrane de filtration à une extrémité et un bouchon/septum préfixé à l’autre
  • Peut être utilisé manuellement ou avec un compresseur
  • Le compresseur multi-échantillons traite jusqu’à 6 échantillons à la fois, améliorant davantage le temps de traitement des échantillons et réduisant la tension des mains
  • Conçu pour s’adapter à n’importe quel échantillonneur automatique pouvant accueillir 12 flacons de 32 mm -OU-
    Le septum peut être percé avec l’aiguille et l’échantillon prélevé pour une injection manuelle dans un analyseur
Spécification
Spécification
Translucide
Oui
Septa en caoutchouc de silicone, revêtement en PTFE
0,45 μm
polypropylène (PP)
100/boîte
Whatman™ Mini-UniPrep™
Seringue filtrante
Taille équivalente à 12 flacons de 32 mm
Échantillonneur automatique, compresseur
PVDF
Analyse HPLC/UHPLC de routine ; filtration d’échantillons ; dosages de composites ; uniformité du contenu ; précipitation de protéines ; test de solubilité/dissolubilité ; chromatographie d’échanges d’ions
Flacon avec membrane de filtration intégrée, piston et bouchon/septa
0,6 bar / 8 psi (à compresser)
50deg;C
0,4 ml